3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9038-1G PC9038-5G
APOSPC9038-1GEA 22 EUR
APOSPC9038-1G APOSPC9038-5G
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Formule: C₆H₃F₉O
Kookpunt: 52 °C (41 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042341
CAS nummer: 89807-87-4