2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903803-1G PC903803-5G
APOSPC903803-1GEA 155 EUR
APOSPC903803-1G APOSPC903803-5G
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol
Formule: C₈H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977651
CAS nummer: 40247-48-1