4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chloro-2,5-difluorophenylamine
PC903815-1G PC903815-5G
APOSPC903815-1GEA 49.7 EUR
APOSPC903815-1G APOSPC903815-5G
4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06808807
CAS nummer: 2613-30-1