5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC903848-1G PC903848-250MG
APOSPC903848-1GEA 534 EUR
APOSPC903848-1G APOSPC903848-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine
Formule: C₆H₄Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16608217
CAS nummer: 1227585-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III