4-(2-Fluoro-phenyl)-piperidin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903851-1G
PC903851-250MG
APOSPC903851-1GEA
577
EUR
APOSPC903851-1G
APOSPC903851-250MG
4-(2-Fluoro-phenyl)-piperidin-4-ol 95%
4-(2-Fluoro-phenyl)-piperidin-4-ol
Formule:
C₁₁H₁₄FNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05237198 CAS nummer: 871113-19-8 |