1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC903913-1G PC903913-5G
APOSPC903913-1GEA 132 EUR
APOSPC903913-1G APOSPC903913-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11707230
CAS nummer: 497833-04-2