2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903918-10G PC903918-1G PC903918-5G
APOSPC903918-10GEA 1040 EUR
APOSPC903918-10G APOSPC903918-1G APOSPC903918-5G
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene
Formule: C₇H₆FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00691526
CAS nummer: 3824-21-3