5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903941-10G PC903941-1G PC903941-5G
APOSPC903941-10GEA 1060 EUR
APOSPC903941-10G APOSPC903941-1G APOSPC903941-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.145 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185683
CAS nummer: 716-31-4