2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC903990-1G PC903990-250MG PC903990-5G
APOSPC903990-1GEA 135 EUR
APOSPC903990-1G APOSPC903990-250MG APOSPC903990-5G
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid
Formule: C₈H₁₂F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042913
CAS nummer: 915030-40-9