8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904009-1G PC904009-250MG
APOSPC904009-1GEA 344 EUR
APOSPC904009-1G APOSPC904009-250MG
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690746
CAS nummer: 914208-13-2