5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904015-1G PC904015-5G
APOSPC904015-1GEA 103 EUR
APOSPC904015-1G APOSPC904015-5G
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12827694
CAS nummer: 179732-64-0