Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 3-amino-2,2-difluoropropanoate hydrochloride
PC904025-1G PC904025-250MG
APOSPC904025-1GEA 392 EUR
APOSPC904025-1G APOSPC904025-250MG
Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride 95%
Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride
Formule: C₅H₉F₂NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185039
CAS nummer: 1263284-04-3