2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC904045-1G PC904045-250MG
APOSPC904045-1GEA 74.6 EUR
APOSPC904045-1G APOSPC904045-250MG
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄HBr₂FN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21647860
CAS nummer: 1372096-33-7