4-Ethoxy-3-fluorophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904078-1G PC904078-250MG
APOSPC904078-1GEA 249 EUR
APOSPC904078-1G APOSPC904078-250MG
4-Ethoxy-3-fluorophenol 95%
4-Ethoxy-3-fluorophenol
Formule: C₈H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21984328
CAS nummer: 98121-48-3