Potassium (benzyloxycarbonylamino)methyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC904164-1G PC904164-5G
APOSPC904164-1GEA 316 EUR
APOSPC904164-1G APOSPC904164-5G
Potassium (benzyloxycarbonylamino)methyltrifluoroborate
Potassium (benzyloxycarbonylamino)methyltrifluoroborate
Formule: C₉H₁₀BF₃NO₂·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19982304
CAS nummer: 1695529-70-4