4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC904214-1G
PC904214-250MG
PC904214-5G
APOSPC904214-1GEA
103
EUR
APOSPC904214-1G
APOSPC904214-250MG
APOSPC904214-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formule:
C₈H₆BrFO₂ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD22543644 CAS nummer: 856767-09-4 |