4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904276-1G PC904276-500MG
APOSPC904276-1GEA 723 EUR
APOSPC904276-1G APOSPC904276-500MG
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
4-(Chloromethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₆H₆ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21647876
CAS nummer: 1222556-79-7