8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904283-1G PC904283-250MG
APOSPC904283-1GEA 884 EUR
APOSPC904283-1G APOSPC904283-250MG
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20658731
CAS nummer: 204782-93-4