Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904340-10G PC904340-1G PC904340-5G
APOSPC904340-10GEA 1440 EUR
APOSPC904340-10G APOSPC904340-1G APOSPC904340-5G
Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₇H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23106188
CAS nummer: 1392803-31-4