tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904377-25G PC904377-5G
APOSPC904377-25GEA 462 EUR
APOSPC904377-25G APOSPC904377-5G
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
tert-Butyl n-(3,3-difluorocyclobutyl)carbamate
Formule: C₉H₁₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10001483
CAS nummer: 1029720-19-1