2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904455-10G PC904455-1G PC904455-5G
APOSPC904455-10GEA 284 EUR
APOSPC904455-10G APOSPC904455-1G APOSPC904455-5G
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.141 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527248
CAS nummer: 110729-51-6