2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904459-1G PC904459-250MG
APOSPC904459-1GEA 127 EUR
APOSPC904459-1G APOSPC904459-250MG
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene
Formule: C₈H₉FO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527249
CAS nummer: 828270-58-2