5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904484-1G PC904484-250MG
APOSPC904484-1GEA 739 EUR
APOSPC904484-1G APOSPC904484-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone
Formule: C₁₁H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19348296
CAS nummer: 80942-15-0