Benzyl 3-fluoropropanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904506-1G PC904506-250MG
APOSPC904506-1GEA 577 EUR
APOSPC904506-1G APOSPC904506-250MG
Benzyl 3-fluoropropanoate 95%
Benzyl 3-fluoropropanoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182.192 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21332902
CAS nummer: 115952-61-9