6-Fluoro-2-methylbenzoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904514-1G PC904514-250MG
APOSPC904514-1GEA 438 EUR
APOSPC904514-1G APOSPC904514-250MG
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole 95%
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formule: C₈H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093954
CAS nummer: 312600-96-7