5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904522-100MG PC904522-1G PC904522-250MG
APOSPC904522-100MGEA 184 EUR
APOSPC904522-100MG APOSPC904522-1G APOSPC904522-250MG
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₉H₇FN₂O₂
MW: 194.162 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12962794
CAS nummer: 1027530-64-8