(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC904531-1G PC904531-500MG PC904531-5G
APOSPC904531-1GEA 417 EUR
APOSPC904531-1G APOSPC904531-500MG APOSPC904531-5G
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04117761
CAS nummer: 164341-39-3