5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904537-1G PC904537-250MG PC904537-500MG
APOSPC904537-1GEA 876 EUR
APOSPC904537-1G APOSPC904537-250MG APOSPC904537-500MG
5-Fluoro-D-tryptophan 97%
5-Fluoro-D-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797666
CAS nummer: 97749-24-1