(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC904564-1G PC904564-5G
APOSPC904564-1GEA 669 EUR
APOSPC904564-1G APOSPC904564-5G
(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
(S)-3-Fluoropyrrolidine
Formule: C₄H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738461
CAS nummer: 136725-54-7