2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904567-1G PC904567-250MG
APOSPC904567-1GEA 630 EUR
APOSPC904567-1G APOSPC904567-250MG
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇FO₄
MW: 198.148 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406363
CAS nummer: 914301-44-3