6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC904604-100MG PC904604-250MG
APOSPC904604-100MGEA 57 EUR
APOSPC904604-100MG APOSPC904604-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₆BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20278282
CAS nummer: 1394120-64-9