3-Ethenyl-5-fluoropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904618-1G PC904618-250MG
APOSPC904618-1GEA 245 EUR
APOSPC904618-1G APOSPC904618-250MG
3-Ethenyl-5-fluoropyridine 95%
3-Ethenyl-5-fluoropyridine
Formule: C₇H₆FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384200
CAS nummer: 1133879-69-2