1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904625-100MG PC904625-1G PC904625-250MG
APOSPC904625-100MGEA 273 EUR
APOSPC904625-100MG APOSPC904625-1G APOSPC904625-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one
Formule: C₇H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09936907
CAS nummer: 81363-14-6