2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904676-1G PC904676-250MG
APOSPC904676-1GEA 687 EUR
APOSPC904676-1G APOSPC904676-250MG
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₈H₄ClFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520685
CAS nummer: 769158-12-5