(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC904702-1G PC904702-250MG
APOSPC904702-1GEA 330 EUR
APOSPC904702-1G APOSPC904702-250MG
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15474861
CAS nummer: 1260609-97-9