(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904722-1G
PC904722-250MG
APOSPC904722-1GEA
89.2
EUR
APOSPC904722-1G
APOSPC904722-250MG
(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol 95%
(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol
Formule:
C₇H₅F₂NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18633079 CAS nummer: 1123172-89-3 |