2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904733-1G PC904733-5G
APOSPC904733-1GEA 0 EUR
APOSPC904733-1G APOSPC904733-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 96%
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₃F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696306
CAS nummer: 78016-98-5