4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904754-1G PC904754-250MG
APOSPC904754-1GEA 468 EUR
APOSPC904754-1G APOSPC904754-250MG
4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one 95%
4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one
Formule: C₅H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00230875
CAS nummer: 72885-02-0