2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904756-1G PC904756-5G
APOSPC904756-1GEA 152 EUR
APOSPC904756-1G APOSPC904756-5G
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₃F₂NO
MW: 167.112 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907858
CAS nummer: 149489-14-5