2-Amino-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904758-1G PC904758-5G
APOSPC904758-1GEA 0 EUR
APOSPC904758-1G APOSPC904758-5G
2-Amino-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
2-Amino-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₃ClF₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656426
CAS nummer: 16097-60-2