(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904768-1G PC904768-250MG
APOSPC904768-1GEA 490 EUR
APOSPC904768-1G APOSPC904768-250MG
(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine 95%
(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine
Formule: C₁₀H₁₁F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01321162
CAS nummer: 160797-29-5