5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904806-1G PC904806-250MG
APOSPC904806-1GEA 811 EUR
APOSPC904806-1G APOSPC904806-250MG
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.141 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690074
CAS nummer: 168770-44-3