5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904839-1G
PC904839-250MG
APOSPC904839-1GEA
89.3
EUR
APOSPC904839-1G
APOSPC904839-250MG
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid
Formule:
C₈H₅FN₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12962623 CAS nummer: 1067193-34-3 |