Methyl 2-fluoro-3-hydroxybenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904877-1G PC904877-250MG
APOSPC904877-1GEA 107 EUR
APOSPC904877-1G APOSPC904877-250MG
Methyl 2-fluoro-3-hydroxybenzoate 95%
Methyl 2-fluoro-3-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698042
CAS nummer: 1214324-64-7