N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904889-1G PC904889-250MG
APOSPC904889-1GEA 438 EUR
APOSPC904889-1G APOSPC904889-250MG
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide
Formule: C₇H₅ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441850
CAS nummer: 1070892-66-8