(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904897-1G PC904897-250MG
APOSPC904897-1GEA 869 EUR
APOSPC904897-1G APOSPC904897-250MG
(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine 95%
(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212995
CAS nummer: 771581-73-8