2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904926-1G PC904926-250MG
APOSPC904926-1GEA 280 EUR
APOSPC904926-1G APOSPC904926-250MG
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11895893
CAS nummer: 455267-56-8