5-Fluoro-2,N-dimethylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904944-1G PC904944-5G
APOSPC904944-1GEA 146 EUR
APOSPC904944-1G APOSPC904944-5G
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline 98%
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000410
CAS nummer: 881848-77-7