3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC904955-1G PC904955-250MG
APOSPC904955-1GEA 176 EUR
APOSPC904955-1G APOSPC904955-250MG
3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide
Formule: C₆H₄BrFN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20524845
CAS nummer: 1353636-72-2