4-Fluoro-2-morpholinoaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC904965-1G PC904965-5G
APOSPC904965-1GEA 90.6 EUR
APOSPC904965-1G APOSPC904965-5G
4-Fluoro-2-morpholinoaniline 95%
4-Fluoro-2-morpholinoaniline
Formule: C₁₀H₁₃FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11849334
CAS nummer: 232951-87-0